Learn More
Sartorius Filtros de jeringa Minisart™ RC
Combinan una rápida filtración de eliminación de partículas de pequeño volumen con la máxima comodidad para el usuario. Los filtros de jeringa Sartorius Minisart™ RC utilizan una membrana de celulosa regenerada para el aclarado de muestras de pequeño volumen. Elija entre tamaños de poro de 0.2 y 0.45 μm en filtros con 15, 25 y 4 mm de diámetro.
Marca:  Sartorius 17764----------Q
707.51 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21934" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.91700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10211371
  • 1170.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Combinan una rápida filtración de eliminación de partículas de pequeño volumen con la máxima comodidad para el usuario.Los filtros de jeringa RC Sartorius Minisart™ utilizan una membrana de celulosa regenerada para la clarificación de muestras de pequeño volumen.Elija entre tamaños de poro de 0,2 y 0,45 μm en filtros de 15, 25 y 4 mm de diámetro.
Filtración simple, rápida y fiable
  • Contiene una membrana de celulosa regenerada (RC) hidrófila y resistente a disolventes
  • Mejor compatibilidad con soluciones acuosas y mezclas de disolventes que la competencia
  • Alto caudal para una rápida eliminación de partículas de pequeño volumen con sin fugas
  • Ideal para la limpieza de muestras y la eliminación de partículas para HPLC O análisis de GC
  • Carcasa de polipropileno
    • Optimizado para la filtración antes de la analítica
    • Resiste incluso disolventes y productos químicos agresivos
    • Casi libre de lixiviados y extraíbles
  • Entrada Luer Lock hembra con salida Luer Slip macho
Máxima comodidad para el usuario
  • Las unidades de filtro completas y listas para conectar son fáciles de manejar
  • Ajuste universal en jeringas estándar
  • Las unidades desechables de un solo uso son una opción económica
  • Calidad probada y probado al 100 % durante la fabricación
  • Las opciones no estériles se pueden esterilizar mediante óxido de etileno, irradiación gamma y esterilización en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
0,2 μm
4,52 cm2
Polipropileno
Luer-Slip macho
4.5bar
Filtro de jeringa
Celulosa regenerada
No estéril
150 μl
Luer Lock hembra
A granel
500/paq.
25 mm