Learn More
Brady™ MiniMark™ Vinyl Indoor Tape
MiniMark™ Vinyl Indoor Tape suitable for logistics identification.
134.00€ - 226.00€
Especificaciones
Descripción | Cinta B |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Color | Blanco |
Acabado | Satinado |
Formato | Roll |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11540014
|
Brady™
710065 |
35 m x 50 mm |
226.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11530014
|
Brady™
710063 |
35 m x 25 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Indoor vinyl tape suitable for logistics identification.
Especificaciones
Cinta B | |
Blanco | |
Roll | |
Transferencia térmica | |
Para aplicaciones de interior como la identificación de estanterías de taller | |
1 | |
-40°C | |
1 unidad | |
De -40 °C a +70 °C | |
0,025 mm | |
35 m |
Acrílico, Permanente | |
Satinado | |
Vinilo | |
Cinta para interiores | |
MiniMark Printer | |
2 años | |
1 Roll/Box | |
-40°F to +158°F | |
0.004 in. | |
115 ft. | |
1,1 kg |