Learn More
Brady™ Cintas de alto rendimiento MiniMark™
Strong environmental resistance against smearing and chemicals. Reliable, sharp-edge print quality maximizes bar code readability.
Marca: Brady™ 710221
Detalles adicionales : Peso : 0.28120kg
Descripción
- Cintas de impresoras
Especificaciones
Cinta de alto rendimiento | |
MiniMark | |
98.4 yd. | |
90 m | |
0.0018 in. | |
12,7 mm de diámetro interior | |
Cinta negra de 110 mm (2/paq.) | |
1 unidad |
Negro | |
Polyester | |
4.33 in. | |
110 mm | |
0.0045 mm | |
90 m × 110 mm (L × An) | |
Lado de tinta fuera |