Learn More
Brady™ Cintas de etiquetado MiniMark™
These ribbons have standard scratch, smear and chemical resistance. MiniMark™ Labeling Ribbons for B-7951 and B-7589 materials.
Marca: Brady™ 710024
Detalles adicionales : Peso : 0.29900kg
Descripción
- Cintas de impresoras
Especificaciones
Cinta de etiquetado | |
Para impresoras MiniMark | |
4.3 in. | |
110 mm | |
12,7 mm de diámetro interior | |
Cinta roja de 110 mm (2/paq.) | |
Cinta de uso general para todas las formas de etiquetado |
Rojo | |
98.4 yd. | |
90 m | |
0.5 in. ID | |
90 m × 110 mm (L × An) | |
Lado de tinta fuera | |
1 unidad |