Learn More
Axygen™ Sistema de minitubos Axygen™
Sistema de tubos de polipropileno para almacenamiento de bibliotecas de compuestos
Marca:  Axygen™ MTS-06-C
221.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.08000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12531288
  • 242.00€ / paquete de 4800
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los sistemas de minitubos Axygen™ están disponibles en un solo minitubo de 0,65 ml o en un solo minitubo de 1,1 ml. También están disponibles en formato de tira de 8 o 12 tapones. Las gradillas de sistema de minitubos son compatibles con Beckman Coulter, Tecan y otras estaciones de trabajo de automatización.
  • La gradilla cuenta con un diseño de tapa unidireccional y rejilla alfanumérica
  • Los anillos de condensación moldeados en la tapa minimizan la contaminación cruzada
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Transparente
Garantiza la identificación positiva de muestras
960/Paq.
No estéril
0,65 ml
Polipropileno
Cuadrícula alfanumérica, tapa unidireccional
960 tubos/bolsa; 5 bolsas/caja
Forma redonda