Learn More
Merck Accesorios para los kits de portafiltros completamente de vidrio y el kit MilliSolve
Diseñado para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio o para proporcionar una configuración alternativa
Marca: Merck XX1514732
547.51 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.54680kg
Descripción
Diseñado para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio o para proporcionar una configuración alternativa
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Protector de acero inoxidable | |
47 mm |
Kits de soportes de filtro de vidrio Millipore | |
Filtración en vacío | |
Base de vidrio y tapón tubulado |