Learn More
Merck Inserto de cultivo celular colgante Millicell
Código de producto. p-7159227 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
1 μm
3 μm
5 μm
8 μm
N.° de pocillos:
6
12
24
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. 15515960
Marca: Merck MCHT06H48
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Permite que las células de fijación o suspensión accedan a los medios desde sus lados apical y basolateral.
  • El crecimiento celular, la estructura y la función se asemejan más a lo que ocurre in vivo
  • Además, los insertos Millicell permiten estudiar ambos lados de la monocapa celular
  • Los insertos se preparan fácilmente para las técnicas de visualización SEM y TEM, y son compatibles con la tinción celular y/o fluorescente
  • Para ensayos de cocultivo y permeabilidad
  • Su diseño exclusivo permite un acceso basolateral más sencillo que otros insertos colgantes con menos riesgo de contaminación
  • Disponible en 5 tamaños de poro y 3 diámetros, incluido un tamaño de poro de 1 μm; es transparente para una mejor visualización por microscopía
  • Membrana de PET (tereftalato de polietileno) para el crecimiento de células dependientes de anclaje sin matriz
  • Envasado en blíster de manera individual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Código de filtro PET (tereftalato de polietileno)
Material Poliestireno
Tamaño de poro 0,4 μm
Tipo Inserto de cultivo celular
Descripción del artículo Temperatura de funcionamiento máx. de 50 °C
Para utilizar con (aplicación) Fijación celular, cultivo celular, diferenciación celular e inmunocitoquímica
Diámetro del filtro (métrico) 24 mm
Cantidad 48/paq.
Para utilizar con Placas de 6 pocillos
Color Transparente
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 6