Descripción
- El crecimiento celular, la estructura y la función se asemejan más a lo que ocurre in vivo
- Además, los insertos Millicell permiten estudiar ambos lados de la monocapa celular
- Los insertos se preparan fácilmente para las técnicas de visualización SEM y TEM, y son compatibles con la tinción celular y/o fluorescente
- Para ensayos de cocultivo y permeabilidad
- Su diseño exclusivo permite un acceso basolateral más sencillo que otros insertos colgantes con menos riesgo de contaminación
- Disponible en 5 tamaños de poro y 3 diámetros, incluido un tamaño de poro de 1 μm; es transparente para una mejor visualización por microscopía
- Membrana de PET (tereftalato de polietileno) para el crecimiento de células dependientes de anclaje sin matriz
- Envasado en blíster de manera individual
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Código de filtro PET (tereftalato de polietileno) |
| Material | Poliestireno |
| Tamaño de poro | 3 μm |
| Tipo | Inserto de cultivo celular |
| Descripción del artículo | Temperatura de funcionamiento máx. de 50 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Fijación celular, cultivo celular, diferenciación celular e inmunocitoquímica |
| Diámetro del filtro (métrico) | 6,5 mm |
| Cantidad | 48/paq. |
| Para utilizar con | Placas de 24 pocillos |
| Color | Transparente |
| Mostrar más |