Learn More
Merck Inserto de cultivo celular colgante Millicell
Código de producto. 15303328 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
1 μm
3 μm
5 μm
8 μm
N.° de pocillos:
6
12
24
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. Tamaño de poro N.° de pocillos unitSize
15303328 1 μm 12 paquete de 48
15515960 0,4 μm 6 paquete de 48
15565960 1 μm 6 paquete de 48
15585960 3 μm 6 paquete de 48
15545960 5 μm 6 paquete de 48
15525960 0,4 μm 12 paquete de 48
15392839 3 μm 12 paquete de 48
15595950 8 μm 12 paquete de 48
15535960 0,4 μm 24 paquete de 48
15449779 1 μm 24 paquete de 48
15505970 3 μm 24 paquete de 48
15431055 5 μm 24 paquete de 48
15505960 8 μm 24 paquete de 48
13 options
Código de producto. 15303328
Marca: Merck MCRP12H48
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Permite que las células de fijación o suspensión accedan a los medios desde sus lados apical y basolateral.
  • El crecimiento celular, la estructura y la función se asemejan más a lo que ocurre in vivo
  • Además, los insertos Millicell permiten estudiar ambos lados de la monocapa celular
  • Los insertos se preparan fácilmente para las técnicas de visualización SEM y TEM, y son compatibles con la tinción celular y/o fluorescente
  • Para ensayos de cocultivo y permeabilidad
  • Su diseño exclusivo permite un acceso basolateral más sencillo que otros insertos colgantes con menos riesgo de contaminación
  • Disponible en 5 tamaños de poro y 3 diámetros, incluido un tamaño de poro de 1 μm; es transparente para una mejor visualización por microscopía
  • Membrana de PET (tereftalato de polietileno) para el crecimiento de células dependientes de anclaje sin matriz
  • Envasado en blíster de manera individual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Código de filtro PET (tereftalato de polietileno)
Material Poliestireno
Tamaño de poro 1 μm
Tipo Inserto de cultivo celular
Descripción del artículo Temperatura de funcionamiento máx. de 50 °C
Para utilizar con (aplicación) Fijación celular, cultivo celular, diferenciación celular e inmunocitoquímica
Diámetro del filtro (métrico) 12 mm
Cantidad 48/paq.
Para utilizar con Placas de 12 pocillos
Color Transparente
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 12