Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Nylon, HPF, 0.2 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marca:  Merck SLGNM25NK
2670.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10033204
  • 2865.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Descripción general de los filtros de jeringa de HPF Millex™ no estériles
  • HPF Millex incluye dos medios diferentes: un prefiltro de fibra de vidrio graduado (de 10,0 a 0,7 µm) para eliminar partículas más grandes y un filtro de membrana de 0,20 o 0,45 µm para una filtración fina
  • Rendimiento significativamente mayor que los filtros estándar sin medios de prefiltración, especialmente cuando se filtran soluciones cargadas de partículas
  • Para uso manual o automatizado
  • Carcasa de polietileno de baja extracción
Aplicaciones:
Pruebas de disolución de fármacos, preparación automatizada de muestras, aclarado de soluciones que contienen altos niveles de partículas
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Nailon con prefiltro de fibra de vidrio graduado
No estéril
Preparación de muestras analíticas
Nailon
Filtro de jeringa
25 mm
0,2 μm
3,9 cm2
250 µl
1000Pack
100 mL
25 mm