Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, MCE, 0.22 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marca: Merck SLGS025NB
Detalles adicionales : Peso : 0.83700kg
Descripción
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Filtro de jeringa Millex™ no estériles con membrana MCE:- La carcasa está hecha de cloruro de polivinilideno (PVC) de baja extracción.
Aplicaciones:
Aclarado de soluciones acuosas, filtración de laboratorio general
Especificaciones
Sí | |
PVDF, éster de celulosa mixta | |
No estéril | |
Preparación de muestras analíticas | |
Luer-Lok™ hembra | |
Millex™ | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
0,22 μm | |
3,9 cm2 | |
PVC | |
Luer Slip macho | |
250Pack | |
100 mL | |
25 mm |