Learn More
Merck Filtros de jeringa estériles Millex™:membrana de PVFD Durapore™
Las unidades con jeringa listas para usar diseñadas para esterilizar y aclarar soluciones estériles están disponibles en tamaños de poro de 0,1, 0,22, 0,45 y 5,0 μm.
Marca:  Merck SLGVM33RS
289.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12766842
  • 322.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las unidades con jeringa listas para su uso están diseñadas para esterilizar y depurar soluciones estériles y están disponibles en tamaños de poro de 0,1, 0,22, 0,45 y 5,0 μm
Disponibles en diámetros de 4, 13, 25, 33 y 50 mm con una gran variedad de membranas, los filtros de jeringa estériles Millex™ son ideales para esterilizar disolventes orgánicos, soluciones acuosas o aire/gas. Muchos métodos de preparación de muestras especifican filtros Millex™ debido a su calidad y uniformidad insuperables. Los filtros Millex™ no solo ofrecen un volumen de retención mínimo y caudales más rápidos, sino que también soportan mayores presiones de funcionamiento y son químicamente compatibles con una gama de muestras y disolventes para minimizar la lixiviación de impurezas extraíbles. Los filtros Millex™ se producen en un entorno automatizado controlado con los más altos estándares de calidad. Los dispositivos estériles incluyen un certificado de calidad, con determinados dispositivos marcados para aplicaciones médicas. Características y ventajas: •Adaptados a una variedad de aplicaciones según el tipo de membrana, la carcasa y la clasificación de validación •Dispositivos clasificados como dispositivos médicos en algunos países, incluidos los dispositivos ventilados para atención directa al paciente •Unidades de filtro especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad y para la protección de líneas de vacío •Membranas de baja absorción y extraíbles para pérdidas mínimas de muestras •Caudales más rápidos y presiones de funcionamiento más altas para necesidades de alto rendimiento Aplicaciones: Esterilización de soluciones acuosas, disolventes orgánicos y gases, filtración de proteínas de alto valor o componentes de moléculas pequeñas, selección de aplicaciones de dispositivos médicos (algunos incluyen la atención directa al paciente según el país/región)
Compliance
Cumplen las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos.Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Amarillo
Durapore PVDF
Estéril
<100 µl
Luer Lock hembra
145 psi
113 °F
113 °F
Acrílico modificado
100 mL
Cumple con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos. Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU.
0,22 μm
Nivel ultrabajo de unión de proteínas; esterilización de medios de cultivo de tejidos, soluciones de proteínas u otras soluciones acuosas; esterilización de fármacos o soluciones acuosas administradas por vía intravenosa
PVDF
Luer-Slip macho
50Pack
de 45 °C
de 45 °C
Filtro de jeringa, médico
3,3 cm