Learn More
Invitrogen™ MIG/CXCL9 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca:  Invitrogen™ EHCXCL9X5
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17135419
  • 2635.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Human MIG/CXCL9 (Hu MIG) ELISA quantitates Hu MIG in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MIG. Principle of the method The Human MIG solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La MIG (monocina inducida por interferón gamma), o CXCL9, pertenece a la subfamilia de las quimiocinas CXC. La función principal de esta proteína soluble es la diapédesis leucocitaria en sitios de infección e inflamación. La MIG se une a un receptor que se expresa selectivamente en linfocitos T activados y, por lo tanto, es un mediador crítico en la migración de linfocitos T en las respuestas inmunitarias que dependen de las células T. Muestra actividad antiviral. Al igual que IP-10 se une al receptor de quimiocina CXCR3 en las reacciones inmunitarias Th1 y muestra funciones inhibitorias en la neovascularización, es un inhibidor de las células progenitoras hematopoyéticas y muestra efectos antitumorales. Además, hay indicios de que la MIG desempeña un papel importante en la mediación de la incorporación y la activación celular necesaria para la inflamación y la reparación del daño tisular, por ejemplo, en las enfermedades hepáticas.
Especificaciones
Especificaciones
Q07325
20 pg/ml
ELISA tipo sándwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
Ensayos de 5 x 96
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
4283
<12%
Concentrado de diluyente de ensayo, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Cromógeno, SAV-HRP, Estándar, Solución de parada, Anticuerpo de detección biotinilado, Tampón de lavado, Cubiertas adhesivas para placas
5 × 96 pruebas
Inflamación
De 2 °C a 8 °C
Humano
4 h 45 min
De 8,23 pg/ml a 6000 pg/ml
De 20 pg/ml a 6000 pg/ml
Biotina
GCPR
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Humano
Lector de microplacas colorimétrico
CMK,Humig,MIG,SCYB9,crg-10
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
CMK, Humig, MIG, SCYB9, crg-10
1 h 20 min