Learn More
Corning™ Puntas de pipeta microvolumétricas
Proporcionan un rendimiento preciso y fiable en el intervalo de volúmenes establecido
Marca:  Corning™ 4826
Detalles adicionales : Peso : 1.22470kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10431822
  • 91.89€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las puntas de microvolúmenes proporcionan un rendimiento preciso y fiable para ultrapipetas de las marcas más importantes en el intervalo de 0,1 μl a 10 μl.
  • Sin ARNasa/ADNasa.
  • Apirógenos.
Especificaciones
Especificaciones
De 0,1 a 10 μl
Natural
Gradilla
Gradilla
Polipropileno
No estéril
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos
Microvolumen, Round
Gilson™ Pipetman™, Pipeta ultramicro de ajuste universal