Learn More
Carl Zeiss™ Soporte de microscopio
Descripción
- Soporte para microscopio Axio Lab.A1 HAL 35, 5x H
- Unidad Z con mando de accionamiento fino a la izquierda y disco de accionamiento fino a la derecha, plano con escala - 5 portaobjetivos campo brillante, M27
- Unidad de alimentación integrada de 12 V CC y 50 W, estabilizada, 100-240V CA/50 a 60 Hz/110 VA
- Iluminación de luz transmitida con lámpara reflectora halógena 12 V 35 W, LED opcional
- Soporte de platina y condensador - cable de alimentación específico del país
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte de microscopio |
| Cantidad | 1 unidad |