Learn More
Motic™ Deslizador de fase de 3 posiciones para Ph1, Ph2, BF
Descripción
- Para contraste de fase y aplicaciones de campo brillante.
- Para su uso con microscopios de la serie BA
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Portaobjetos de fase |
| Para utilizar con (aplicación) | Microscopía de contraste de fase pH1, pH2, BF |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios de la serie BA |
| Cantidad | 1 unidad |