Learn More
Sontara™ Toallitas de limpieza Micropure™ 100
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
224 x 224 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 72000
Descripción
- Funciona bien con IPA y otros disolventes
- 44 % de celulosa y 56 % de poliéster hidroentrelazados
- Alta capacidad de absorción y de retención
- Paquete fácil de abrir
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paños Micropure |
| Longitud (métrico) | 224 mm |
| Anchura (métrico) | 224 mm |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Certificaciones/conformidad | ISO 14644 |
| Color | Blanco |
| Bordes | Corte a cuchillo |
| Dimensiones (L x An) | 224 x 224 mm |
| Cantidad de embalaje | 300 paq. |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.