Learn More
Berkshire™ MicroPolx™ 4000-HP paños para salas blancas
BIOPHARMA
Código de producto. 16428103 Tienda Berkshire Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
23 x 23 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
16428103 23 x 23 cm paquete de 10
1 options
Código de producto. 16428103
Marca: Berkshire™ MP4000HP090910
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MicroPolx™ 4000-HP es un paño para sala blanca con bordes sellados recomendada para entornos ISO 4 y superiores, compuesta de 80 % poliéster y 20 % nylon
This combination of properties provides MicroPolx 4000 HP with the high level of cleanliness abrasion resistance and chemical compatibility required for ISO Class 3 and above environments and applications requiring critical control of contaminants combined with superior performance. It offers exceptional dry cleaning efficiency for the most sensitive surfaces.
Especificaciones
Material Poliéster, Nailon
Estructura Microfiber
Bordes Sellado ultrasónicamente
Dimensiones (L x An) 23 x 23 cm
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO Class 4 - 5, Cleanroom Class 10 - 100, EU Grade B/C/D