Learn More
Fisherbrand™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
Color:Black; Sterility:Sterile; Lid:With Lid
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Código de producto. 10235442
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Raised rims to prevent well-to-well crosstalk
  • Lowered bottom rim to stop lateral light piping
  • Clear well bottom permits direct microscopic viewing
  • For use with top or bottom reading instruments
  • Designed to the standard ANSI/SBS format
  • Total well volume of 350μL
  • Tissue culture treatment
  • Gives unmatched accuracy, sensitivity and repeatability of photometric readings
Especificaciones
Especificaciones
Standard
8 x 12
Polystyrene
Sterile
Flat Bottom (F-well)
1/Pk.
Yes
With Lid
Black
96
Cell Culture
100/Cs.
100/Pk.
Clear Bottom