Learn More
Micronova™ Manopla de limpieza PolyMitt™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-3032230 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Material:
Microfibra de poliéster/nailon, espuma de uretano fina de doble cara
Microfibra de poliéster/nylon
Poliamida no tejida, espuma de uretano
Poliéster de punto liso
Poliéster texturizado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 13187746
Marca: Micronova™ MWAA
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una gama de manoplas de limpieza que aúnan la versatilidad de una toallita de alta calidad, y la comodidad y seguridad de un guante para simplificar la limpieza de las zonas de difícil acceso de la sala limpia. Disponibles en una variedad de tejidos para una limpieza especializada.
Las manoplas de limpieza Micronova PolyMitt™ presentan un tamaño estándar y están diseñadas para ajustarse cómodamente a una mano enguantada, lo que facilita la limpieza alrededor de carros, estanterías, tanques, tubos y otras áreas difíciles de limpiar de la sala limpia.
  • Manoplas de limpieza duraderas para simplificar la limpieza
  • La versatilidad de una toallita de alta calidad con la comodidad y seguridad de un guante
  • Talla única: se adapta cómodamente a la mano enguantada
  • Diseñadas para limpiar zonas de difícil acceso de la sala limpia
  • Disponibles en una gama de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas:
    • NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
    • PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
    • MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
    • Microfibra: 80 % poliéster, 20 % poliamida; gran absorbencia y eficacia en seco o en mojado
  • Disponible con o sin capa de espuma de uretano
  • Compatible con desinfectantes fuertes
  • Esterilizable en autoclave
  • Reutilizable
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas para el guante
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 20,3 cm
Material Microfibra de poliéster/nylon
Color Azul
Desechables No
Dimensiones (L x An) 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de superficies en salas limpias y entornos controlados
Cantidad de embalaje 1/paq., 24/caja
Esterilidad No estéril
Instrucciones de cuidado Instrucciones de lavado -- El artículo puede ser lavado y reutilizado. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o de la secadora no debe superar los 180 grados C.