Descripción
Las manoplas de limpieza Micronova PolyMitt™ presentan un tamaño estándar y están diseñadas para ajustarse cómodamente a una mano enguantada, lo que facilita la limpieza alrededor de carros, estanterías, tanques, tubos y otras áreas difíciles de limpiar de la sala limpia.
- Manoplas de limpieza duraderas para simplificar la limpieza
- La versatilidad de una toallita de alta calidad con la comodidad y seguridad de un guante
- Talla única: se adapta cómodamente a la mano enguantada
- Diseñadas para limpiar zonas de difícil acceso de la sala limpia
- Disponibles en una gama de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas:
- NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
- PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
- MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
- Microfibra: 80 % poliéster, 20 % poliamida; gran absorbencia y eficacia en seco o en mojado
- Disponible con o sin capa de espuma de uretano
- Compatible con desinfectantes fuertes
- Esterilizable en autoclave
- Reutilizable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas para el guante |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Anchura (imperial) | 8 in |
| Anchura (métrico) | 20,3 cm |
| Material | Poliamida no tejida, espuma de uretano |
| Color | Blanco |
| Desechables | No |
| Dimensiones (L x An) | 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de superficies en salas limpias y entornos controlados |
| Mostrar más |