Descripción
- La manopla de poliéster de alta calidad 100 % se adapta cómodamente sobre la mano enguantada para facilitar la limpieza alrededor de carros, estanterías, depósitos, tubos y otras zonas de difícil acceso
- Permite una mayor destreza en los procedimientos de limpieza, ya que la manopla está prácticamente unida a la mano del operador'
- También se puede utilizar como capa protectora sobre guantes estándar en algunas aplicaciones de limpieza, construcción y mantenimiento
- Disponible en dos materiales y con interior de espuma para aumentar la absorbencia
- Talla universal
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mitt Wipes |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30.5 cm |
| Anchura (imperial) | 8 in |
| Anchura (métrico) | 20.3 cm |
| Material | Microfibra de poliéster/nailon, espuma de uretano fina de doble cara |
| Color | Azul |
| Desechables | Reusable |
| Dimensiones (L x An) | 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de superficies en salas limpias y entornos controlados |
| Mostrar más |