Learn More
Micronova™ Manopla de limpieza PolyMitt™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13147746 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Material:
Microfibra de poliéster/nailon, espuma de uretano fina de doble cara
Microfibra de poliéster/nylon
Poliamida no tejida, espuma de uretano
Poliéster de punto liso
Poliéster texturizado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Color Material unitSize
13147746 Blanco Poliéster de punto liso cada uno
13187746 Azul Microfibra de poliéster/nylon cada uno
13157756 Azul Microfibra de poliéster/nailon, espuma de uretano fina de doble cara cada uno
13187736 Blanco Poliamida no tejida, espuma de uretano 1 PCS
13167736 Blanco Poliéster texturizado cada uno
5 options
Código de producto. 13147746
Marca: Micronova™ MW6
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una gama de manoplas de limpieza que aúnan la versatilidad de una toallita de alta calidad, y la comodidad y seguridad de un guante para simplificar la limpieza de las zonas de difícil acceso de la sala limpia. Disponibles en una variedad de tejidos para una limpieza especializada.
  • La manopla de poliéster de alta calidad 100 % se adapta cómodamente sobre la mano enguantada para facilitar la limpieza alrededor de carros, estanterías, depósitos, tubos y otras zonas de difícil acceso
  • Permite una mayor destreza en los procedimientos de limpieza, ya que la manopla está prácticamente unida a la mano del operador'
  • También se puede utilizar como capa protectora sobre guantes estándar en algunas aplicaciones de limpieza, construcción y mantenimiento
  • Disponible en dos materiales y con interior de espuma para aumentar la absorbencia
  • Talla universal
Especificaciones
Tipo de producto Mitt Wipe
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30.5 cm
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 20.3 cm
Material Poliéster de punto liso
Color Blanco
Desechables Reusable
Dimensiones (L x An) 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de superficies en salas limpias y entornos controlados
Cantidad de embalaje 1/Pk., 24/Cs.
Esterilidad No estéril
Instrucciones de cuidado Laundry instructions -- Item may be laundered and reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180 degree C.