Descripción
- With a 600% absorbency, they are soft and pliable for both wet and dry applications
- For general wiping, lapping and polishing applications
- Can be laundered and re-used
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | NovaWipe™ Cleanroom Wipes |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 22.9 cm |
| Anchura (imperial) | 7 in |
| Anchura (métrico) | 17.8 cm |
| Material | Polyvinyl Alcohol |
| Desechables | Reusable |
| Dimensiones (L x An) | 9 x 7 in (22,9 x 17,8 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal for general wiping, lapping and polishing applications |
| Para utilizar con (equipo) | Workstations, laminar flow benches, walls, windows |
| Mostrar más |