Descripción
- With a 600% absorbency, they are soft and pliable for both wet and dry applications
- For general wiping, lapping and polishing applications
- Can be laundered and re-used
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | NovaWipe™ Cleanroom Wipes |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30.5 cm |
| Anchura (imperial) | 10 in |
| Anchura (métrico) | 25.4 cm |
| Material | Polyvinyl Alcohol |
| Desechables | Reusable |
| Dimensiones (L x An) | 30,48 x 25,4 cm (12 x 10 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal for general wiping, lapping and polishing applications |
| Para utilizar con (equipo) | Workstations, laminar flow benches, walls, windows |
| Mostrar más |