Learn More
Micronova™ NovaWipe™ Wipers
Código de producto. 13137336 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
18 x 4 in (45,7 x 10,2 cm)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30,48 x 25,4 cm (12 x 10 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
9 x 7 in (22,9 x 17,8 cm)
Cantidad de embalaje:
1 unidad
10 toallitas/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje unitSize
13137336 18 x 4 in (45,7 x 10,2 cm) 10 toallitas/paq. paquete de 50
13127336 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) 10 toallitas/paq. paquete de 100
13177326 30,48 x 25,4 cm (12 x 10 in) 10 toallitas/paq. paquete de 100
13177336 9 x 7 in (22,9 x 17,8 cm) 10 toallitas/paq. paquete de 100
13187336 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 10 toallitas/paq. paquete de 100
13147336 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 1 unidad paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 13137336 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor WP11418
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
For semiconductor and microelectronics cleaning where the fast-drying, absorbent properties of PVA are key
  • With a 600% absorbency, they are soft and pliable for both wet and dry applications
  • For general wiping, lapping and polishing applications
  • Can be laundered and re-used
Especificaciones
Tipo de producto NovaWipe™ Cleanroom Wipes
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 45.7 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10.2 cm
Material Polyvinyl Alcohol
Desechables Reusable
Dimensiones (L x An) 18 x 4 in (45,7 x 10,2 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal for general wiping, lapping and polishing applications
Para utilizar con (equipo) Workstations, laminar flow benches, walls, windows
Cantidad de embalaje 10 toallitas/paq.