Learn More
Micronova™ NovaLite™ Wipers
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
18 x 14 in
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30,48 x 25,4 cm (12 x 10 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
- Offers increased friction resistance
- Holds up to strong disinfectants and steam sterilization
- Washable
- Latex exterior bonded with rayon
- 400% absorbency
- Ideal for removing fine dusts and powders
- Can be laundered and autoclaved
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | NovaLite™ Cleanroom Wipes |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Longitud (métrico) | 45.72 cm |
| Anchura (imperial) | 18 in |
| Anchura (métrico) | 35.56 cm |
| Material | Cellulose, Latex |
| Desechables | Reusable |
| Dimensiones (L x An) | 18 x 14 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Sala blanca |
| Grosor (imperial) | 0.062 in. |