Learn More
Micronova™ NovaLite™ Wipers
Código de producto. 13127346 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
18 x 14 in
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30,48 x 25,4 cm (12 x 10 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
13127346 30,48 x 25,4 cm (12 x 10 in) paquete de 100
13157346 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 100
13137346 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) paquete de 100
13147346 18 x 14 in paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13127346 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor WP21012
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Hard-wearing wipers designed for medical, pharmaceutical and high-tech applications
  • Offers increased friction resistance
  • Holds up to strong disinfectants and steam sterilization
  • Washable
  • Latex exterior bonded with rayon
  • 400% absorbency
  • Ideal for removing fine dusts and powders
  • Can be laundered and autoclaved
Especificaciones
Tipo de producto NovaLite™ Cleanroom Wipes
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30.48 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 25.4 cm
Material Cellulose, Latex
Desechables Reusable
Dimensiones (L x An) 30,48 x 25,4 cm (12 x 10 in)
Para utilizar con (aplicación) Removing fine dusts and powders, used in workstations, laminar flow benches, walls, windows, cleanroom
Grosor (imperial) 0.062 in.