Learn More
Sampling Systems™ MicroMate™ Low Volume Powder Sampler
Designed for use in unit dose pharmaceutical sampling. Sampling Systems™ MicroMate™ Low Volume Powder Sampler is designed for low volume sampling of free flowing powders and granules.
Marca: Sampling Systems™ 1070A-500
Detalles adicionales : Peso : 1.44480kg
Descripción
- Punto único
- Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
- Ajustable, en diversos tamaños
Especificaciones
Tomamuestras de Polvo de Bajo Volumen | |
Hasta 0,1 ml | |
5 mm | |
650 mm |
Acero inoxidable (316L) | |
Muestreo de Polvo | |
500 mm |