Learn More
Sampling Systems™ MicroMate™ Low Volume Powder Sampler
Designed for use in unit dose pharmaceutical sampling. Sampling Systems™ MicroMate™ Low Volume Powder Sampler is designed for low volume sampling of free flowing powders and granules.
Marca:  Sampling Systems™ 1070A-350
Detalles adicionales : Peso : 0.94080kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15829211
  • 950.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Punto único
  • Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
  • Ajustable, en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
Tomamuestras de Polvo de Bajo Volumen
Hasta 0,1 ml
5 mm
500 mm
Acero inoxidable (316L)
Muestreo de Polvo
350 mm