Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mat, Square, Flat Base, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Performance Level 1 for everyday chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-M126
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ Square 384-Well Plate Sealing Mats are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 384-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Excelente compatibilidad química y térmica
- Resistente a los disolventes con una excelente compatibilidad química
- Se pueden esterilizar en autoclave a calor seco y pueden soportar temperaturas incluso de -80 °C
- Su tamaño permite apilar las placas con seguridad sin necesidad de un brazo robótico
- Las alfombrillas precortadas ofrecen una mejor perforabilidad y una formación de vacío reducida
Especificaciones
Transparente | |
Silicona | |
384 | |
HPLC, UHPLC, GC | |
WebSeal | |
Yes | |
Cuadrado |
No | |
Non-sterile | |
5 | |
No | |
None | |
-80 °C | |
Placa de 384 pocillos |