Learn More
Fisherbrand™ Microglass Fiber Filters, Grade 227
Suitable for micro-filtration and can be used in various fields.
6.10€ - 17.20€
Especificaciones
Peso base | 70 g/m2 |
---|---|
Tipo de filtro | Microfilter |
Formato | Disc |
Material | Borosilicate Glass |
Tamaño de poro | 0.7 to 2.7 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11744586
|
Fisherbrand™
|
25 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11774586
|
Fisherbrand™
|
70 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11784586
|
Fisherbrand™
|
90 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- High level of particle retension
- Large load capacity
- High chemical purity (made with demineralized water)
- Non-hygroscopic and biologically inert
- High permeability to air
- Chemical resistance to most solvents and reagents (except hydrofluoric acid)
- Resist to temperature of about 500°C
Especificaciones
70 g/m2 | |
Disc | |
0.7 to 2.7 μm | |
227 | |
500°C | |
0.4 mm |
Microfilter | |
Borosilicate Glass | |
Air pollution control, separation of soot before gas analyzers, support weighing in the balance analyzes and dryers | |
Non-hygroscopic | |
0.015 in. | |
Filter |