Learn More
Ansell™ Microgard™ 2000 Standard SOCO/CSI Coveralls with Hood
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Descripción
- Los bolsillos autoadhesivos se pueden colocar en cualquier lugar de la prenda para asegurar el equipo
- Las bandas de cierre evitan el movimiento de la manga cuando se trabaja por encima de la cabeza
- Protección frente a agentes biológicos de la clase de mayor rendimiento de acuerdo a EN14126
- Antiestáticos según EN 1149-5
- Capucha, muñeca, cintura y tobillos elásticos
- 2Cremallera delantera con solapa hermética resellable
- Capucha de 2 piezas con barboquejo
- Doble banda de cierre
- Incluye 2 bolsillos
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | Pequeño |
Material | Película de polietileno microporosa |
Color | Blanco |
Estilo de cintura | Elastizado |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Campana extractora |
Hood Type | 2 paneles con barboquejo |
Tipo de tapón | Cremallera doble delantera con cubrecremalleras |