Learn More
Ansell™ Microgard™ 2000 Comfort Coveralls with Hood
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Descripción
- Mono con capucha elástica de 3 piezas
- Muñecas elásticas, bandas de cierre, cintura y tobillos
- Cremallera delantera 2 vías con solapa hermética resellable
- Tejido laminado de polietileno microporoso con panel trasero SMS transpirable
- Permeable al aire y vapor de agua (“transpirable”) para ayudar a reducir el riesgo de exceso de calor
- Sin silicona para aplicaciones de pintura en aerosol
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | 3XL |
Material | Laminado de polietileno microporoso |
Color | Blanco |
Estilo de cintura | Elastizado |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Forma de anilla |
Estilo de cuello | Campana extractora |
Hood Type | Elástico, 3 paneles |
Tipo de tapón | Cremallera doble delantera con cubrecremalleras |