Learn More
Ansell™ Microgard™ 1800 Standard Coveralls with Hood
218.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Description
- Mono con capucha de 3 piezas
- Muñecas, cintura y tobillos elásticos
- Cremallera doble delantera con solapa anti-tormenta re-sellable
- Costuras selladas
- Patrón: CE categoría III, tipo 5/6 EN 1149-5 (antiestático)
- Protección contra aerosoles, salpicaduras y partículas de bajo riesgo
- Vapor de humedad permeable (‘transpirable’) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
- Sin silicona, lo cual es fundamental en las aplicaciones de pintura en aerosol
- Antiestáticos según EN1149-5
- Formación de pelusas para reducir el riesgo de contaminación de fibra en algunas zonas críticas
- Ajuste de cuerpo optimizado para mayor comodidad y seguridad del usuario
Spécification
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | 3XL |
Material | Película de polietileno microporosa |
Color | Blanco |
Estilo de cintura | Elastizado |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Campana extractora |
Hood Type | 3 paneles |
Tipo de tapón | Cremallera doble delantera con cubrecremalleras |
Afficher plus |