Learn More
Ansell™ Microgard™ 1500 Plus FR Coveralls with Hood
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Descripción
- Mono de categoría III con capucha de 3 piezas
- Costuras cosidas (color rojo)
- Muñecas elásticas, bandas de cierre, cintura y tobillos.
- Cremallera doble delantera con solapa anti-tormenta re-sellable.
- Pirorretardante y antiestático
- Polipropileno SMMS no tejido
- Permeable al aire y vapor de agua (“transpirable”) para ayudar a reducir el riesgo de exceso de calor
- Antiestática conforme a EN1149-5
- El ajuste de cuerpo optimizado garantiza una total libertad de movimientos cuando se usa sobre ropa de protección contra el calor y las llamas (índice EN ISO 14116 2 o superior).
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | Medio |
Material | SMMS, Polipropileno |
Color | Blanco |
Estilo de cintura | Elastizado |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico, Bandas de cierre |
Estilo de cuello | Campana extractora |
Hood Type | 3 paneles |
Tipo de tapón | Cremallera doble delantera con cubrecremalleras |