Learn More
Ansell MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868 High Risk Nitrile Exam Gloves
34.12 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
40.14 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
40.14 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
12
Descripción
- Dos capas de protección de barrera fiable
- Para protección contra sustancias peligrosas y para la atención de pacientes de alto riesgo
- Diseñados con propiedades antiadherentes y no espumantes
- Reducción de la interferencia y aumento de la productividad
- Protección con barrera avanzada para tareas exigentes
- AQL 0.65
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009 |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Material | Nitrilo |
Tipo de producto | Guantes de examen |
Tamaño | 12 |
EN 421 | Sí |
EN ISO 374-1 | Tipo B |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | JKPT |
EN ISO 374 - 5 | Sí |