Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Coveralls with Hood and Face Seal
Catalog Number 15506464
840.88 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
XXL
XXXL
Fits full-face respirators and creates a close seal. Ansell Microchem™ 4000 Coveralls with Hood and Face Seal protect against dangerously concentrated chemicals and biological agents.
  • Mono con capucha elástica de 2 piezas con sellado frontal de goma de neopreno
  • Guantes Ansell Barrier acoplados, con mangas y asas para los dedos
  • Calcetines integrados y solapa de la bota
  • Cremallera horizontal trasera
  • Puños dobles (puño interior de punto), cintura y tobillos elásticos.
  • Permeación probada contra 180 productos químicos, incluyendo agentes químicos de guerra
  • El interior, similar al textil, mejora la aceptación del usuario
  • Antiestáticos según EN 1149-5
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño XL
Material Laminado de barrera multicapa
Color Verde
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico, Calcetines incluidos, Solapas para las botas
Estilo de manguito Doble, Elástico, Guantes adjuntos
Estilo de cuello Con capucha
Hood Type Incluida, cierre facial de goma de neopreno
Tipo de tapón Cremallera horizontal de entrada trasera
Tipo de costura Soldado, Rematado, Rematada
Certificaciones/conformidad Tipo 3/4 EN14605, Tipo 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Descripción Capucha con cierre facial de neopreno, con Ansell Barrier™ Guantes, calcetines integrados con solapa para las botas
N.º de bolsillos Ninguno
Modelo Incluye capucha con cierre facial de neopreno, guantes Ansell Barrier&trade, calcetines integrados con solapa en la bota