Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 Coveralls with Hood
656.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
4XL
Descripción
- Mono con capucha de 2 piezas
- Cierre frontal doble
- Puños dobles
- Capucha, cintura, puños dobles y tobillos elásticos
- Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera a partículas finas (>0,01 micrómetross)
- Vapor de humedad permeable (“transpirable”) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
- Sin silicona para aplicaciones de pulverización de pintura
- Formación de pelusas para reducir el riesgo de contaminación de fibra en algunas zonas críticas
- Ajuste de cuerpo optimizado para mayor comodidad y seguridad del usuario
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | M |
Material | Laminado de barrera multicapa |
Color | Amarillo |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Doble, Elástico |
Estilo de cuello | Con capucha |
Hood Type | Elástico, 2 paneles |
Tipo de tapón | Cremallera doble |