Learn More
Merck Millipore Filtros de membranas de análisis microbiológico
Optimizados para análisis microbiológicos mediante MF de agua u otros líquidos
en la oferta
Descripción
Optimized for MF method microbiological analysis of water or other liquids
- Membranas de filtro de tipo MF (ésteres de celulosa mixta)
- 0.45 μm (tipo HA) diseñado para ofrecer retención completa y recuperación máxima de coliformes totales y bacterias coliformes fecales
- 0.7 μm (tipo HC) es ideal para análisis de coliformes fecales
- Utilice membranas de 0.22 μm cuando el tamaño de poro de 0.45 μm no sea suficiente
- Para el análisis de bebidas, elija membranas con tamaño de poro de 0.8 μm
Compliance
Certificados para cumplir los requisitos de los métodos estándar para el examen de agua y aguas residuales.