Learn More
3M™ Sistema de luminiscencia microbiana MLSII
Un sistema de detección microbiana rápida que utiliza la bioluminiscencia del ATP en un sistema basado en micropocillos para detectar la presencia de ATP microbiano en productos lácteos y productos finales de vida útil prolongada (ESL).
Marca:  3M™ 7000032756
Detalles adicionales : Peso : 0.48500kg
Código de producto. 17218530
  • 44387.50€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Luminómetro en microplaca, con 5 inyectores-dispensadores, diseñado para la detección microbiana.
  • Resultados disponibles aproximadamente 48 horas antes que los métodos tradicionales.
  • Reduce los requisitos de mantenimiento de existencias y mejora la capacidad de respuesta a los clientes.
  • El ahorro de tiempo mejora el flujo de caja.
  • Permite el seguimiento de la calidad a lo largo del tiempo.
Especificaciones
Especificaciones
1