Learn More
3M™ Placa de micropocillos del sistema de luminiscencia microbiana 3007
Placa de micropocillos para utilizar con el sistema de luminiscencia microbiana (MLS) 3M™.
Marca:  3M™ 7000042943
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Código de producto. 17258530
  • 705.96€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Placa de micropocillos del sistema de luminiscencia microbiana 3007
  • Utilizada principalmente para el control de reactivos, pruebas UHT de bajo volumen
  • Placa de micropocillos no reutilizable
Especificaciones
Especificaciones
50/caja
Sistema de luminiscencia microbiana (MLS) 3M™