Learn More
3M™ Kit de limpieza de inyectores del sistema de luminiscencia microbiana GH620522587
Se utiliza para la limpieza rutinaria del sistema de luminiscencia microbiana II (MLS II) de 3M™
Marca:  3M™ 7000043165
Detalles adicionales : Peso : 0.34500kg
Código de producto. 17268530
  • 252.28€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se utiliza con el sistema de luminiscencia microbiana II de 3 M™ (MLS II)
  • Elimina los residuos de proteínas y la contaminación microbiana en los inyectores y las líneas de reactivos, evitando así las lecturas de fondo elevadas, los resultados falsos positivos y la dispensación inexacta de reactivos.
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de luminiscencia microbiana II (MLS II) de 3M™