Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Fast Multicolor Reaction Plates with Barcode
Solución ideal para trabajos que requieren una manipulación especial y un grado incluso mayor de durabilidad para el uso en experimentos con varios instrumentos
Marca: Applied Biosystems™ 4483493
39.13 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21712" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
El uso de polipropileno y de un proceso de moldeo a altas temperaturas ayuda a evitar la unión de ADN, ARN y enzimas, mientras que el policarbonato proporciona estabilidad mecánica, planicidad y alta durabilidad. La construcción compatible con ANSI/SBS combinada con la durabilidad mecánica durante y después del ciclo térmico hace que las placas de reacción EnduraPlate sean la opción ideal para su uso con automatización/robótica y experimentos con varios instrumentos (por ejemplo, termociclador, termociclador en tiempo real, analizador genético).
- Validado con instrumentos Applied Biosystems para un ajuste y rendimiento óptimos
- Certificación de ausencia de ADN, ARNasa e inhibidores de la PCR con pruebas de muestreo durante el proceso
- Construidas según el estándar ANSI/SBS y aptas para laboratorios de alto rendimiento y manipulación robótica
- La estructura de pared fina permite ofrecer un ajuste perfecto en bloques térmicos con una excelente transferencia de calor del bloque térmico a la muestra
- La identificación de pocillo negra y fácil de leer ayuda a minimizar errores de pipeteo y mejora la productividad de la preparación de muestras
- Disponible en varios colores para una organización sencilla de los ensayos de laboratorio
- Gran estabilidad mecánica y planicidad para cubrir todas las necesidades del flujo de trabajo
- La versión GPLE (para uso en el laboratorio) también está disponible
- Plataforma: Analizador genético 310, Analizador genético 3130, Analizador genético 3130xl, Analizador genético 3500 Dx, Analizador genético 3500, Analizador genético 3500xL Dx, Analizador genético 3500xL, Analizador de ADN 3730, Analizador de ADN 3730xl, Sistema 7500 Fast Dx, Sistema 7500 Fast, Sistema 7900HT Fast, StepOnePlus™, Termociclador Veriti™ Dx Fast, Termociclador Veriti Fast, Sistema ViiA™ 7 Dx Fast, Sistema ViiA 7 Fast
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR).
Especificaciones
Incluye código de barras | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
MicroAmp™ | |
Microplaca | |
Semi | |
0,2 ml | |
0,1 ml | |
Rapidez |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
5 placas | |
Sistema óptico, Varios | |
Termociclador, analizador genético, analizador de ADN | |
Policarbonato/polipropileno, Polipropileno | |
96 | |
5 |