Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Micro
La exclusiva pala de microfibra es totalmente lavable. SmartecAir™ mantiene los pies secos y frescos. La puntera protectora evita las manchas y es resistente a los lubricantes y a la grasa. La suela se ha diseñado para su uso en suelos de baldosas duras y otros suelos fáciles de limpiar utilizados en entornos de alta tecnología y salas limpias.
Marca: Emma Safety Footwear 500540-46
Detalles adicionales : Peso : 1.51100kg
Descripción
- S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura de microfibra
- Suela GripForce™ Easy Twist
- Certificación ESD
- Forro sin cromo
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Blanco | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
46 |
Elástico | |
Micro | |
Microfibra | |
Steel |