missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Candle, Cylindrical Shape
Micro-Filter Candle without glass tube.
Marca: ROBU VitraPOR™ 18004
Detalles adicionales : Peso : 0.02140kg
Descripción
- Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
4 | |
6 mm |
No estéril | |
15 mm |