Learn More
Uvex Micro Black/Orange PU/RU 65282 Low Shoe - Width 11
Incorporates shock absorption, ergonomic design and low weight materials to ensure max performance, lightweight PU midsole with VIBRAM rubber outsole for high levels of cut, chemical and heat resistance, improved grip on slippery terrain
156.00€
Especificaciones
Color | Negro, Naranja |
---|---|
Material | Microvelour |
Material de la suela | Caucho de poliuretano de doble densidad (PU/RU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17281391
|
Uvex
6528235 |
35 |
156.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17291391
|
Uvex
6528236 |
36 |
156.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17201401
|
Uvex
6528237 |
37 |
156.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17211401
|
Uvex
6528238 |
38 |
156.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17221401
|
Uvex
6528239 |
39 |
156.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17231401
|
Uvex
6528240 |
40 |
156.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17241401
|
Uvex
6528241 |
41 |
156.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17251401
|
Uvex
6528242 |
42 |
156.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17261401
|
Uvex
6528243 |
43 |
156.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17271401
|
Uvex
6528244 |
44 |
156.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17281401
|
Uvex
6528245 |
45 |
156.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17291401
|
Uvex
6528246 |
46 |
156.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17201411
|
Uvex
6528247 |
47 |
156.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17211411
|
Uvex
6528248 |
48 |
156.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17221411
|
Uvex
6528249 |
49 |
156.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17231411
|
Uvex
6528250 |
50 |
156.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17241411
|
Uvex
6528251 |
51 |
156.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17251411
|
Uvex
6528252 |
52 |
156.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uvex 2 VIBRAM Shoe 6528.2 S3 HI HRO SRC
- Sporty, multifunctional safety shoes
- Extremely light and flexible
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side and ankle twist stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Metal-free, penetration-resistance insole in accordance with latest standard, which does not impact shoe flexibility
- Made with new high-performance technology for exceptional wearer comfort
- Uvex Climazone technology for optimum comfort
- Breathable, water-repellent high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic textiles, suitable for those allergic to chrome
- Reflecting elements for more safety
- Individually adjustable due to elastic laces with quick-locking mechanism
- Normal laces also provided
- Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
- Soft, padded collar and tongue, dust tongue
- Injection-molded polyurethane scuffcap to protect upper leather on toe cap and significantly extend resistance time
- Meets ESD requirements: resistance to ground Kleiner
- Lightweight two-layer insole with excellent shock absorption characteristics and outstanding slip resistance
- Multilayer sole system comprising PU midsole and highly slip resistant rubber outersole from VIBRAM
- Optimized ankle protection to ensure safety when working on ladders
- Rugged, self-cleaning sole ridges ensure max grip for demanding applications on uneven or dirty floors (SRC labeling)
- Withstands brief exposure to heat approx. 300°C
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6528.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
- Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Negro, Naranja | |
Caucho de poliuretano de doble densidad (PU/RU) | |
No | |
Unisex | |
Productos químicos y calor | |
Sí | |
S3 |
Microvelour | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Anchura estándar | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |