Learn More
MHC Class II Rat, V450, Clone: M5/114.15.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
162.00€ - 377.00€
Especificaciones
Antígeno | MHC Class II |
---|---|
Clon | M5/114.15.2 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932398
|
EnquireBio
QAB70-V450-25UG |
25 μg |
162.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922398
|
EnquireBio
QAB70-V450-100UG |
100 μg |
377.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MHC Class II | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
14969 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
M5/114.15.2 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
NP_034512 | |
H2-Ab1 and H2-Eb1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |