Learn More
MHC Class II Rat, APC-Cy7, Clone: M5/114.15.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB70-APC7-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15902388
  • 451.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 30-03-2023
para ver el stock
Especificaciones
MHC Class II
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
H2-Ab1 and H2-Eb1
Protein A/G Purified
RUO
14969
IgG2b κ
Flow Cytometry
M5/114.15.2
APC-Cyanine7
NP_034512
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.