Learn More
MHC Class II Rat, APC-Cy7, Clone: M5/114.15.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB70-APC7-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912388
  • 162.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
MHC Class II
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
H2-Ab1 and H2-Eb1
Protein A/G Purified
RUO
14969
IgG2b κ
Flow Cytometry
M5/114.15.2
APC-Cyanine7
NP_034512
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.